Learn More
Edmund Buhler Agitador de doble acción KL 2
Descripción
- Agitador y plataforma complementaria con 3 rodillos de sujeción y alfombrilla antideslizante
- Miniagitador que se puede cambiar entre movimiento orbital y de vaivén
- Velocidad de movimiento de vaivén: De 30 a 420 rpm
- Plataforma:300 x 300mm con sistema de fijación con 3 rodillos de sujeción
- Incluye sistema de fijación de matraces con 3 rodillos de sujeción
- Versátil, para uso en diagnóstico médico, hematología, cultivo celular o análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | De 30 a 420 rpm |
| Requisitos eléctricos | 115/230 V, 50/60 Hz |
| Tensión | 115/230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 50 °C |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 455 mm |
| Anchura (métrico) | 355 mm |
| Peso con embalaje (métrico) | 13,5 kg |
| Modelo | KL 2 |
| Rango de humedad | 85% |
| Mostrar más |