Learn More
KKL-10, MedChemExpress
Código de producto. 16476347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476347 5 mg 5 miligramos
16440017 50 mg 50 miligramos
16403628 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16476347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101865
MedChemExpress KKL-10 is a small-molecule ribosome rescue inhibitor with broad-spectrum antimicrobial activity against bacteria.
KKL-10 is a small-molecule ribosome rescue inhibitor with broad-spectrum antimicrobial activity against bacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KKL-10
Forma física Solid
CAS 952849-76-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H10BrN3O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 2.78 mg/mL (7.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)S1)NC2=NN=C(C3=CC=C(C)C=C3)O2
Peso molecular (g/mol) 364.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.22
Porcentaje de pureza 98.0%