Description
El KjTabs™ adecuado para sus necesidades
La adición de un catalizador adecuado, junto con altas temperaturas, influye en la velocidad y la eficacia de la mineralización en los análisis Kjeldahl. Ahora es posible obtener el mayor nivel de rendimiento en una amplia gama de aplicaciones Kjeldahl con los comprimidos catalizadores originales VELP Scientifica.El uso de catalizadores está reconocido y aceptado oficialmente por las principales normas como AOCS, AOAC, AACC e ISO para acelerar la digestión Kjeldahl.
El KjTabsTM VW consta de comprimidos previamente dosificados con precisión compuestos de sulfato, para aumentar el punto de ebullición del ácido sulfúrico, más cobre (Cu) y selenio (Se) como sales metálicas para acelerar el proceso de mineralización.
VW recomendado para aplicaciones basadas en el método Wieninger
4,875 g K2SO4 + 0,075 g CuSO4 x 5 H2O + 0,050 g Se
1000 unidades
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | VW |
| Color | White |
| Cantidad | 1000 unidades/caja |
| Envase | Metal Tin |
| Grado | Reagent |
Safety and Handling
Identifiant produit
- KJ tabs VW
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate pentahydrate, selenium
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?