Learn More
Velp™ KjTabs VTCT - Tabletas catalizadoras Kjeldahl, Velp Scientifica™
Código de producto. 15561775 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 unidades/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15561775 1000 unidades/caja paquete de 1000
1 options
Código de producto. 15561775 Proveedor Velp™ N.º de proveedor A00000281
 Artículo restringido
En stock
Los comprimidos de catalizador Kjeldahl KjTabsTM VTCT son ideales para las muestras más resistentes. Las soluciones perfectas para acelerar el proceso de digestión.
El KjTabs™ adecuado para sus necesidades
La adición de un catalizador adecuado, junto con altas temperaturas, influye en la velocidad y la eficacia de la mineralización en los análisis Kjeldahl. Ahora es posible conseguir el mayor nivel de rendimiento en una amplia gama de aplicaciones Kjeldahl con las tabletas de catalizador originales Velp Scientifica.
El uso de catalizadores es reconocido y aceptado oficialmente por las principales normas como AOCS, AOAC, AACC e ISO para acelerar la digestión Kjeldahl.
El VTCT de KjTabs™ consiste en comprimidos dosificados con precisión compuestos de sulfato, para aumentar el punto de ebullición del ácido sulfúrico, más cobre (Cu) y titanio (Ti) como sales metálicas para acelerar el proceso de mineralización.
VTCT para muestras más duras e incluso una digestión más rápida (una versión reducida de VCT)
3,5g K2SO4 + 0,105 g CuSO 4x 5 H2O + 0,105 g TiO2
1000 unidades
Sugerencias para la aplicación de comprimidos de catalizador KjTabs™ para expertos analíticos de Velp
El VTCT de KjTabs™ es la opción más adecuada cuando se realiza un análisis Kjeldahl para la determinación de nitrógeno en leche y productos lácteos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VTCT
Color White
Cantidad 1000 unidades/caja
Envase Metal Tin
Grado Reagent