Learn More
Velp™ KjTabs VS - Tabletas antiespumantes Kjeldahl, Velp Scientifica™
Código de producto. 15581775 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 unidades/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15581775 1000 unidades/caja paquete de 1000
1 options
Código de producto. 15581775 Proveedor Velp™ N.º de proveedor A00000283
 Artículo restringido
En stock
Los antiespumantes KjTabsTM VS son perfectos para reducir la formación de espuma durante la fase inicial del proceso de mineralización.
El derecho KjTabs™ Para adaptarse a sus necesidades
KjTabs™ VS Antifoam son pastillas antiespumantes específicas compuestas de sulfato de potasio y silicona.
Los agentes antiespumantes son fundamentales para el buen resultado de la Kjeldahl análisis ya que la producción de espuma tiende a reducir la cantidad original de la muestra durante la fase inicial del proceso de mineralización. Esto puede ocurrir en muchas muestras agrícolas o productos ricos en grasas.
VS Antiespumante utilizado para la reducción de espuma
  • 0,97 g K2SO4 + 0,03 g Silicona
  • 1000 unidades
Expertos analíticos de VELP KjTabs™ Sugerencias de aplicación de tabletas antiespumantes
KjTabs™ Los antiespumantes VS se añaden en combinación con KjTabs™ tabletas catalizadoras. La elección más adecuada a la hora de realizar Kjeldahl análisis en una gran variedad de industrias.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VS
Color White
Cantidad 1000 unidades/caja
Envase Metal Tin
Grado Reagent