Learn More
Velp™ KjTabs VKPC - Tabletas catalizadoras Kjeldahl, Velp Scientifica™
Código de producto. 15541775 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 unidades/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15541775 1000 unidades/caja paquete de 1000
1 options
Código de producto. 15541775 Proveedor Velp™ N.º de proveedor A00000275
 Artículo restringido
En stock
Los comprimidos de catalizador Kjeldahl KjTabsTM VKPC son ideales cuando se requiere una gran cantidad de cobre. Las soluciones perfectas para acelerar la digestión de las muestras.
El derecho KjTabs™ para adaptarse a sus necesidades
La adición de un catalizador adecuado, junto con altas temperaturas, influye en la velocidad y la eficiencia de la mineralización en Kjeldahl análisis. Lograr el más alto nivel de rendimiento en una amplia gama de Kjeldahl Las aplicaciones ahora son posibles con VELP Scientifica tabletas catalizadoras genuinas.
El uso de catalizadores ahora está reconocido y aceptado oficialmente por los principales estándares como AOCS, AOAC , AACC y ISO acelerar Kjeldahl digestión.
El KjTabs™ VKPC consiste en tabletas pre-dosificadas con precisión compuestas de sulfato, para aumentar el punto de ebullición del ácido sulfúrico, más Cobre (Cu) como sal metálica para acelerar el proceso de mineralización.
VKPC ideal cuando se requiere una gran cantidad de cobre
  • 4,5 g de K2SO4 + 0,5 g de CuSO4 x 5 H2O
  • 1000 unidades
Expertos analíticos de VELP KjTabs™ Sugerencias de aplicación de tabletas catalizadoras
KjTabs™ Las VKPC son la opción más adecuada a la hora de realizar Kjeldahl Análisis para la determinación de proteínas en pan y productos horneados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VKPC
Color White
Cantidad 1000 unidades/caja
Envase Metal Tin
Grado Reagent
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • KJTABS VKPC
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate pentahydrate