Descripción
El KjTabs™ adecuado para sus necesidades
La adición de un catalizador adecuado, junto con altas temperaturas, influye en la velocidad y la eficacia de la mineralización en los análisis Kjeldahl. Ahora es posible conseguir el mayor nivel de rendimiento en una amplia gama de aplicaciones Kjeldahl con las tabletas de catalizador originales Velp Scientifica.
El uso de catalizadores es reconocido y aceptado oficialmente por las principales normas como AOCS, AOAC, AACC e ISO para acelerar la digestión Kjeldahl.
El VCT de KjTabs™ consiste en comprimidos previamente dosificados con precisión compuestos de sulfato, para aumentar el punto de ebullición del ácido sulfúrico, más cobre (Cu) y titanio (Ti) como sales metálicas para acelerar el proceso de mineralización.
VCT para muestras más duras e incluso una digestión más rápida
- 5 g K2SO4 + 0,15 g CuSO4 x 5 H2O + 0,15 g TiO2
- 1000 unidades
Sugerencias para la aplicación de comprimidos de catalizador KjTabs™ para expertos analíticos de Velp
El VCT de KjTabs™ es una opción adecuada cuando se realiza un análisis Kjeldahl para la determinación de nitrógeno en leche y productos lácteos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | VCT |
| Color | White |
| Cantidad | 1000 unidades/caja |
| Envase | Metal Tin |
| Grado | Reagent |
Seguridad y manipulación
- Kjeldahl Catalyst Tablets
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper Sulphate Pentahydrate