Learn More
Comprimidos de Kjeldahl con selenio (Wieninger), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger) |
| CAS | 7782-49-2, 7758-99-8, 7757-82-6 |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Número MDL | MFCD00147338 |
Seguridad y manipulación
- Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger)
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.