Learn More
Comprimidos de catalizador de selenio Kjeldahl, técnico, contiene 1 g de Na2SO4 y equivale a 0,05 g de selenio, Fisher Chemical™
Código de producto. 10375900 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 kg
1 kg
Tamaño de la unidad:
0.50 KG
1 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10375900 0.5 kg 0.50 KG
10784181 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10375900 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor K/0150/80
Solicitar formato a granel o personalizado
Comprimidos de catalizador de selenio Kjeldahl, técnico, contiene 1 g de Na2SO4 y equivale a 0,05 g de selenio, Fisher Chemical, Cantidad: 1kg, gris, Número MDL: 147338, Envasado: Tarro de plástico para polvo, Forma física: Sólido
Comprimidos de catalizador de selenio Kjeldahl, técnico, contiene 1 g de Na2SO4 y equivale a 0,05 g de selenio, Fisher Chemical, Cantidad: 1 kg, gris, Número MDL: 147338, Envasado: Tarro de plástico para polvo, Forma física: Sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-49-2
Fórmula molecular Se
Peso molecular (g/mol) 78.97
Número MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Clave InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC selenio
SMILES [Se]
Especificaciones
Color Gris
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 0.5 kg
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Kjeldahl catalyst tablets Selenium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenium