Learn More
Reactivo de ácido bórico Kjeldahl al 2 % p/v con solución sin indicador, Reagecón
Código de producto. 11583182 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11583182 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 11583182 Proveedor Reagecon N.º de proveedor BOA25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    111.03€ / 5 litros
    Ahorro 19.97€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Reactivo de ácido bórico Kjeldahl al 2 % p/v con solución sin indicador
  • Reactivo de ácido bórico Kjeldahl al 2 % p/v con solución sin indicador
Especificaciones
Forma física Líquido
Cantidad 5 L
Envase Recipiente de HDPE