Learn More
Reactivo Kjeldahl 4%, Reagecon™
Código de producto. 11924357 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11924357 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 11924357 Proveedor Reagecon N.º de proveedor BOA4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    119.08€ / 5 litros
    Ahorro 6.92€
    5% Descuento