Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces Kjeldahl
Código de producto. 10315361
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
750 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10315361 250 mL paquete de 10
10264621 100 mL paquete de 10
10420323 750 mL paquete de 10
10570112 50 mL paquete de 10
10604392 1 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10315361 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 03052949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00€
    523.35€ / paquete de 10
    Ahorro 231.65€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Para la determinación de nitrógeno en compuestos orgánicos
  • Con cuello central
  • Con junta cónica y etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Junta cónica estándar NS 29/32
Diámetro exterior (métrico) 81 mm
Cantidad 10/paq.