Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz Kjeldahl
Código de producto. 10529791
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10529791 500 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 10529791 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03052958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    808.00€
    564.99€ / paquete de 10
    Ahorro 243.01€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Incluye Con junta cónica y etiqueta de inscripción
Diámetro exterior (métrico) 101 mm