Learn More
Kjeldahl Solución de ácido bórico, puro, solución alcalina al 4% con indicador, Fisher Chemical™
Código de producto. 10141480 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10141480 5 L 5 LT
10635882 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10141480 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor K/0200/21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    96.80€ / 5 litros
    Ahorro 53.20€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Color Rojo
Cantidad 5 L
Envase Recipiente de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Kjeldahl 4% Boric acid solution with indicator
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Methyl red