Learn More
Kjeldahl Solución de ácido bórico al 4%, sin indicador, Fisher Chemical™
Código de producto. 15968866 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15968866 1 L 1 litro
15978866 5 l 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15968866 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor K/0205/15
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Solución de ácido bórico al 4 % prefabricada para la determinación de nitrógeno mediante el método Kjeldahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de plástico de HDPE
Intervalo de porcentaje de ensayo 3.9 - 4.1%
Cantidad 1 L
Forma física Líquido