Learn More
KJ Pyr 9, MedChemExpress
Código de producto. 16477686
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16477686 100 mg 100 miligramos
16460338 5 mg 5 miligramos
16427878 10 mg 10 miligramos
16403827 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16477686
Marca: Medchem Express HY19735
MedChemExpress KJ Pyr 9 is an inhibitor of MYC with a Kd of 6.5 nM in in vitro assay.
KJ Pyr 9 is an inhibitor of MYC with a Kd of 6.5 nM in in vitro assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KJ Pyr 9
CAS 581073-80-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H15N3O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (324.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=CC=C(C2=CC(C3=CC=CO3)=NC(C4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4)=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 385.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.37
Porcentaje de pureza 98.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death