Learn More
Diacetato de Kitol (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 17993825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993825 50 mg 50 miligramos
17923075 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17993825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK57050550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13828-13-2
Fórmula molecular C44 H64 O4
Peso molecular (g/mol) 656.9766
Sinónimo 3-Cyclohexene-1,2-dimethanol, 3,6-dimethyl-5-[2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3-butadienyl]-6-[4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3,5-hexatrienyl]-, diacetate (9CI), 3-Cyclohexene-1,2-dimethanol, 3,6-dimethyl-5-[2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3-butadienyl]-6-[4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3,5-hexatrienyl]-, diacetate, stereoisomer (8CI), (3,6-Dimethyl-5-(2-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-6-(4-methyl-6-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)hexa-1,3,5-trien-1-yl)cyclohex-3-ene-1,2-diyl)bis(methylene) diacetate, Kitol 2, Retinol acetate dimer, Retinyl acetate dimer, [6-(Acetoxymethyl)-2,5-dimethyl-4-[2-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)buta-1,3-dienyl]-5-[4-methyl-6-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)hexa-1,3,5-trienyl]cyclohex-2-en-1-yl]methyl acetate, 3,6-Dimethyl-5-[2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3-butadienyl]-6-[4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3,5-hexatrienyl]-3-cyclohexene-1,2-dimethano Diacetate Stereoisomer
Nombre IUPAC [6-(acetiloximetil)-2,5-dimetil-4-[2-metil-4-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)buta-1,3-dienilo]-5-[4-metil-6-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)hexa-1,3,5-trienilo]ciclohex-2-en-1-il]acetato de metil
SMILES CC(=O)OCC1C(COC(=O)C)C(C)(C=CC=C(C)C=CC2=C(C)CCCC2(C)C)C(C=C(C)C=CC3=C(C)CCCC3(C)C)C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kitol Diacetate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C44H64O4/c1-30(19-21-39-32(3)17-14-23-42(39,8)9)16-13-25-44(12)37(26-31(2)20-22-40-33(4)18-15-24-43(40,10)11)27-34(5)38(28-47-35(6)45)41(44)29-48-36(7)46/h13,16,19-22,25-27,37-38,41H,14-15,17-18,23-24,28-29H2,1-12H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 656.4805