Descripción
- Evita comprar diferentes trapos para las tareas de la cocina: estos paños de limpieza gruesos, fabricados en algodón, son perfectos para combatir cualquier mancha
- Estos paños de cocina altamente absorbentes y con textura suave permiten limpiar las manchas más difíciles de una forma rápida
- Limpia superficies calientes con seguridad y de una manera eficaz con estos paños de limpieza resistentes al calor
- Con Easy Handling™, podrás transportar, abrir y desechar el envase de los paños de limpieza con facilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleaning Cloth |
| Longitud (imperial) | 16.34 in. |
| Longitud (métrico) | 41.5 cm |
| Anchura (imperial) | 13.98 in. |
| Anchura (métrico) | 35.5 cm |
| Color | Blanco |
| Cantidad de embalaje | 300/Cs. |
| Tela | 1-ply |