Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento KISS220B
Código de producto. 15662717
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15662717 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 15662717 Proveedor HUBER N.º de proveedor 2059.0004.98
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Los baños de circulación de calentamiento con un baño de acero inoxidable permiten controlar la temperatura de las tareas de termorregulación internas y externas. Los artículos pueden ser directamente termoregulados colocándolos en un baño de termostato y el control de aplicaciones conectadas externamente también es posible.
  • La temperatura de varios objetos se puede controlar colocándolos directamente dentro del baño
  • Equipado con un mecanismo de protección contra sobrecalentamiento y bajo nivel, adecuado para la clase de seguridad III/FL (DIN 12876) para su uso con fluidos inflamables
  • La bomba de presión/succión garantiza una circulación óptima y una homogeneidad de temperatura en el baño
  • Permite el control de temperatura de aplicaciones conectadas externamente mediante el adaptador de la bomba
  • Controlador de temperatura KISS
  • Funcionamiento sencillo con navegación por menús
  • Visualización simultánea de punto de ajuste, Temperatura mínima, Temperatura máxima y temperatura real
  • Pantallas de estado de la bomba, refrigeración y calefacción
  • Interfaces USB y RS232
  • Función de arranque automático por fallo de alimentación
  • 3 versiones en color disponibles: gris (estándar), azul, rojo
  • Fabricados con acero inoxidable
  • Adecuado para tareas rutinarias de investigación e industria
Especificaciones
Tipo de controlador KISS
Capacidad (métrico) 20 L
Certificaciones/conformidad III/FL (DIN 12876)
Tipo de bomba M16x1 AG macho
Intervalo de temperatura De 25 °C a 200 °C
Tipo KISS 220 B Termostato de baño con baño de acero inoxidable
Capacidad calorífica 2 kW
Material Acero inoxidable
Presión máxima 14 L/min; 0,25 bar
Modelo KISS 220 B
Estabilidad de la temperatura ±0,05 °C
Fondo (métrico) 555 mm
Peso (imperial) 30 lb.
Peso (métrico) 14 kg
Tensión 230 V
Amperaje 10 A
Frecuencia 50/60 Hz