Learn More
Abnova™ KIRREL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Código de producto. 12832263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12832263 100 μl 100 ml
1 options
Código de producto. 12832263 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor CL01.0701.0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.90€
    37.20€ / 100 ml
    Ahorro 9.70€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción KIRREL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC007312.1
Peso molecular Theoretical M.W. 24.2kDa
Plásmido pCMV-KIRREL2 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KIRREL2 antibody (Mfr. No. H00084063-B01) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gadolinium standard solution 10 µg/ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid