Learn More
Kirenol, TRC
Código de producto. 30406895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406895 1 g
30389818 250 mg
30403132 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK5703001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52659-56-0
Fórmula molecular C20 H34 O4
Peso molecular (g/mol) 338.48
Sinónimo 1,7-Phenanthrenedimethanol, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-3-hydroxy-α7-(hydroxymethyl)-1,4a,7-trimethyl-, (α7R,1R,3S,4aS,4bR,7S,10aS)-, 1,7-Phenanthrenedimethanol, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-3-hydroxy-α7-(hydroxymethyl)-1,4a,7-trimethyl-, [1R-[1α,3β,4aα,4bβ,7α(R*),10aβ]]-, (α7R,1R,3S,4aS,4bR,7S,10aS)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-Dodecahydro-3-hydroxy-α7-(hydroxymethyl)-1,4a,7-trimethyl-1,7-phenanthrenedimethanol, Kirenol
Nombre IUPAC (1R)-1-[(2S,4aR,4bS,6S,8R,8aS)-6-hidroxi-8-(hidroximetil)-2,4b,8-trimetil-4,4a,5,6,7,8a,9,10-octahidro-3H-fenantrina-2-il]etano-1,2-diol
SMILES C[C@@]1(CO)C[C@@H](O)C[C@@]2(C)[C@@H]3CC[C@@](C)(C=C3CC[C@H]12)[C@@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kirenol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H34O4/c1-18(17(24)11-21)7-6-15-13(8-18)4-5-16-19(2,12-22)9-14(23)10-20(15,16)3/h8,14-17,21-24H,4-7,9-12H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17+,18+,19+,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.2457