Learn More
KIRA6, MedChemExpress
Código de producto. 16460318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460318 5 mg 5 miligramos
16441849 1 mg 1 miligramo
16427858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16460318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19708
MedChemExpress KIRA6 is an advanced small-molecule IRE1α RNase kinase inhibitor with an IC50 of 0.6 μM. KIRA6 can trigger an apoptotic response.
KIRA6 is an advanced small-molecule IRE1α RNase kinase inhibitor with an IC50 of 0.6 μM. KIRA6 can trigger an apoptotic response.
Specifications
Nombre del producto químico o material KIRA6
CAS 1589527-65-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H25F3N6O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (48.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1)NC2=C3C=CC=CC3=C(C4=C5C(N)=NC=CN5C(C(C)(C)C)=N4)C=C2
Peso molecular (g/mol) 518.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.53
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease