Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Dispensadores Kipp
Código de producto. 10303391
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10303391 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10303391 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05476028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00€
    66.48€ / paquete de 1
    Ahorro 31.52€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Cabezal dispensador con frasco
  • Con frasco de 1 litro
  • Conexión de junta esmerilada: NS 29/32
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 1