Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables
Código de producto. 11520625 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Peine de puntas KingFisher
Placa KingFisher 100 μL
Placa KingFisher 200 μL
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11520625 Peine de puntas KingFisher 50 PCS
12673116 Placa KingFisher 100 μL paquete de 50
12683116 Placa KingFisher 200 μL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11520625 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 97002070
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Optimice el rendimiento con los consumibles de sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™, ideales para el procesamiento de partículas magnéticas.
Optimice su rendimiento con los consumibles para sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™, diseñados específicamente para su uso con el sistema KingFisher y perfectos para el procesamiento de partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas. Los peines de puntas y las microplacas desechables, especialmente diseñados y fabricados en polipropileno, permiten una excelente recuperación de los gránulos magnéticos.
  • Diseñados específicamente para su uso con el sistema KingFisher.
  • Ideales para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión con las biomoléculas.
  • Los peines de puntas y las microplacas desechables, especialmente diseñados y fabricados en polipropileno.
  • Esto permite una excelente recuperación de las partículas magnéticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de partículas magnéticas
Para utilizar con (equipo) Sistema KingFisher
Incluye Peine de puntas KingFisher
Cantidad 50/caja
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.