Descripción
El sistema de purificación KingFisher™ ml está pendiente de suspensión. Thermo Fisher Scientific ofrece otras plataformas de automatización como el sistema de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime, el sistema de purificación KingFisher™ Flex y KingFisher Apex. La compañía continuará apoyando a los usuarios actuales de KingFisher™ mL con plásticos, servicio y soporte técnico a través del 2028, o todo lo posible.
Para el 1 de abril de 2023, Thermo Fisher Scientific pasará a una etapa de soporte limitada. Ofrecerá contratos de asistencia limitados y proporcionará los mejores servicios y asistencia posibles, sujetos a disponibilidad de piezas de repuesto y recursos.
Si está interesado en actualizar a uno de sus instrumentos de preparación de muestras más recientes, póngase en contacto con su administrador de cuentas local para obtener información sobre el producto. También puede visitar el siguiente sitio web para obtener más información: Modelos de sistemas de purificación de muestras KingFisher.
- Purificación rápida y reproducible de ADN, ARN, proteínas y células de alta calidad para varios tipos de aplicaciones posteriores.
- Sistema abierto y flexible que permite al cliente utilizar cualquier kit basado en partículas magnéticas para satisfacer las necesidades de cada aplicación
- El software Thermo Scientific™ BindIt™ es fácil de usar y permite controlar el instrumento además de crear y modificar protocolos
- Protocolos preconfigurados para distintos tipos de aplicaciones
Recomendada para:
Genómica y proteómica, descubrimiento de fármacos, descubrimiento de biomarcadores, control de calidad y ensayos de veterinaria
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen de procesamiento (métrico) | De 50 to 1000 μL |
| Capacidad | 15 muestras/ciclo |
| Descripción | Sistema de purificación KingFisher mL, 100-240 V, 50/60 Hz nominal |
| Collection Efficiency of Particles | 95% |
| Pantalla | INICIAR/PARAR/DOS TECLAS DE CURSOR/LCD |
| Para utilizar con (aplicación) | Genómica y proteómica; descubrimiento de fármacos; descubrimiento de biomarcadores; control de calidad y ensayos de veterinaria |
| Varillas magnéticas | Formato de 3 x 5 |
| Tamaño de partículas (métrico) | aprox. > 1 μm |
| Cantidad | Cada uno |
| Peine de puntas | Diseño especial, formato de 1 x 5 |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.