Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Purification System
Código de producto. 11869520 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Cada uno
Tamaño de la unidad:
cada uno
11869520 Cada uno cada uno
1 options
Código de producto. 11869520 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5400000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Automatice los largos procesos de preparación de muestras de ácidos nucleicos, proteínas y células con los sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™.
Automatice los largos procesos de preparación de muestras de ácidos nucleicos, proteínas y células desde prácticamente cualquier fuente con los sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™. Con la capacidad de purificar muestras a pequeña escala mediante el procesamiento de partículas magnéticas, estas máquinas de alta calidad llevan a cabo todos los pasos de purificación en microplacas con un sencillo funcionamiento mediante botones; se pueden procesar hasta 24 muestras por ciclo.
Características:
  • Ofrece una purificación rápida y reproducible de ADN, ARN, proteínas y células de alta calidad para varios tipos de aplicaciones posteriores
  • Sistema abierto y flexible que permite al cliente utilizar cualquier kit basado en partículas magnéticas para satisfacer las exigencias de cada aplicación
  • El software Thermo Scientific™ BindIt™  es fácil de usar y permite controlar el instrumento además de crear y modificar protocolos
  • Protocolos preconfigurados para distintos tipos de aplicaciones
Recomendada para:
Genómica y proteómica; descubrimiento de fármacos; descubrimiento de biomarcadores; control de calidad y ensayos de veterinaria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen de procesamiento (métrico) De 20 to 200 μl
Capacidad 24 muestras/ciclo
Descripción Sistema de purificación KingFisher, 100-240 V, 50/60 Hz
Collection Efficiency of Particles 99%
Pantalla INICIAR/PARAR/DOS TECLAS DE CURSOR/LCD
Para utilizar con (aplicación) Genómica y proteómica; descubrimiento de fármacos; descubrimiento de biomarcadores; control de calidad y ensayos de veterinaria
Varillas magnéticas Formato de 2 x 12
Tamaño de partículas (métrico) aprox. > 1 μm
Cantidad Cada uno
Peine de puntas Diseño especial, formato de 2 x 12
Tipos de placas Diseño especial, formato de rejilla 8 × 12
Fondo (imperial) 11,4 in
Fondo (métrico) 29 cm
Altura (imperial) 12,2 in
Altura (métrico) 31 cm
Peso (imperial) 23 lb
Peso (métrico) 10kg
Anchura (imperial) 11,4 in
Anchura (métrico) 29 cm
Requisitos eléctricos 100-240 V, 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.