Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Código de producto. 17180069 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
KingFisher Apex
KingFisher Flex
KingFisher Flex y Presto
Solo KingFisher Flex
Solo para uso con KingFisher Apex
Cantidad:
100/caja
48/Paq.
48/caja
50/caja
80/Caja
Tamaño de la unidad:
1 PCS
100 PCS
paquete de 100
paquete de 48
paquete de 50
paquete de 80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Cantidad Tamaño de la unidad
17180069 KingFisher Apex 48/Paq. paquete de 48
16532452 Solo para uso con KingFisher Apex 50/caja paquete de 50
10357939 KingFisher Flex y Presto 48/caja 1 PCS
12613126 KingFisher Flex 100/caja 100 PCS
12603126 Solo KingFisher Flex 80/Caja paquete de 80
17160069 KingFisher Apex 100/caja paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Código de producto. 17180069 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 97002540B
Siga avanzando en su investigación con nuestra oferta 3 por 2
Usar código promocional 27970
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Optimice su rendimiento con los consumibles Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime y Presto.
Optimice el rendimiento utilizando los consumibles para sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex™, diseñados específicamente para su uso con estos instrumentos. Los instrumentos KingFisher Flex utilizan plásticos desechables fabricados con polipropileno. Los plásticos (peines de puntas y microplacas) son perfectos para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas. Diseño especial que facilita la recuperación excelente de gránulos magnéticos.
  • Optimice el rendimiento utilizando los consumibles para sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™, diseñados específicamente para su uso con estos instrumentos.
  • Los instrumentos KingFisher Flex utilizan plásticos desechables de polipropileno.
  • Los plásticos (peines de puntas y microplacas) son perfectos para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas.
  • El diseño especial permite una excelente recuperación de los gránulos magnéticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 200 μl
Contenido y almacenamiento KingFisher 96 Plate (200 μL), Barcoded
Para utilizar con (equipo) KingFisher Apex
Cantidad 48/Paq.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.