Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Código de producto. 12589337 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
96 Standard Head
Bloque térmico para PCR de 96 pocillos
Cabezal KF de 96 pocillos y bloque térmico
Cabezal de 24 pocillos profundos de PCR y bloque calefactor
Cabezal de PCR de 96 pocillos y bloque térmico
Cabezal para 96 pocillos profundos y bloque térmico
Cabezal para PCR de 96 pocillos
Placa de PCR de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12589337 Cabezal de 24 pocillos profundos de PCR y bloque calefactor cada uno
12511788 Cabezal para PCR de 96 pocillos cada uno
12501758 Cabezal de PCR de 96 pocillos y bloque térmico cada uno
11734978 Cabezal para 96 pocillos profundos y bloque térmico cada uno
12579317 96 Standard Head cada uno
12569317 Cabezal KF de 96 pocillos y bloque térmico cada uno
12508117 Bloque térmico para PCR de 96 pocillos cada uno
11839520 Placa de PCR de 96 pocillos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12589337 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24074441
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Prepare muestras de manera eficiente a partir de una gran variedad de materiales con los sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex.
Prepare muestras de manera eficaz de una gran variedad de materiales con los sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex, que ofrecen un procesamiento de partículas magnéticas automático y altamente versátil para la purificación de células, proteínas y ADN/ARN de prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
Encuentre una solución flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras. Con 24 configuraciones, los clientes pueden elevar el volumen de procesamiento hasta 5 ml, lo que redunda en un resultado superior de producto purificado. Para necesidades de rendimiento más altas, es posible procesar 96 muestras con el cabezal de 96 imanes.
  • El sistema totalmente automatizado ofrece una purificación de ácidos nucleicos, proteínas y células de alta velocidad.
  • El sistema de alta capacidad procesa hasta 96 muestras en menos de 20 minutos.
  • Amplíe hasta 10 veces el volumen de muestra con el formato de 24 pocillos.
  • El sistema abierto y flexible permite al cliente utilizar cualquier kit basado en partículas magnéticas para satisfacer las demandas de cada aplicación.
  • El software Thermo Scientific™ BindIt™ es fácil de utilizar y permite controlar el instrumento, así como crear y modificar protocolos.
  • Protocolos preconfigurados para distintos tipos de aplicaciones.
Recomendada para:
  • Genómica y proteómica
  • Identificación de dianas
  • Ensayos veterinarios
  • Descubrimiento de biomarcadores
  • Control de calidad
  • Estudios forenses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cabezal de 24 pocillos profundos de PCR y bloque calefactor
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de genómica y proteómica, identificación de dianas, ensayos de veterinaria, descubrimiento de biomarcadores, control de calidad, estudios forenses
Tiempo de actividad 20 min
Para uso en laboratorios