Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Código de producto. 11839520 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
96 Standard Head
Bloque térmico para PCR de 96 pocillos
Cabezal KF de 96 pocillos y bloque térmico
Cabezal de PCR de 96 pocillos y bloque térmico
Cabezal para 96 pocillos profundos y bloque térmico
Cabezal para PCR de 96 pocillos
Placa de PCR de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11839520 Placa de PCR de 96 pocillos cada uno
12511788 Cabezal para PCR de 96 pocillos cada uno
12501758 Cabezal de PCR de 96 pocillos y bloque térmico cada uno
11734978 Cabezal para 96 pocillos profundos y bloque térmico cada uno
12579317 96 Standard Head cada uno
12569317 Cabezal KF de 96 pocillos y bloque térmico cada uno
12508117 Bloque térmico para PCR de 96 pocillos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11839520 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5400620
Prepare muestras de manera eficiente a partir de una gran variedad de materiales con los sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex.
Prepare muestras de manera eficaz de una gran variedad de materiales con los sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex, que ofrecen un procesamiento de partículas magnéticas automático y altamente versátil para la purificación de células, proteínas y ADN/ARN de prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
Encuentre una solución flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras. Con 24 cabezales magnéticos, los clientes pueden aumentar el volumen de procesamiento hasta 5 ml, lo que ofrece un resultado superior del producto purificado. Para necesidades de rendimiento más altas, es posible procesar 96 muestras con la cabeza de 96 imanes.
  • El sistema totalmente automatizado ofrece una purificación de ácidos nucleicos, proteínas y células de alta velocidad.
  • El sistema de alta capacidad procesa hasta 96 muestras en menos de 20 minutos.
  • Sistema abierto y flexible que permite al cliente utilizar cualquier kit basado en partículas magnéticas para satisfacer las exigencias de cada aplicación.
  • El software Thermo Scientific™ BindIt™ es fácil de usar y permite controlar el instrumento además de crear y modificar protocolos.
  • Protocolos preconfigurados para distintos tipos de aplicaciones.
Recomendada para:
  • Genómica y proteómica
  • Identificación de dianas
  • Ensayos veterinarios
  • Descubrimiento de biomarcadores
  • Control de calidad
  • Estudios forenses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Placa de PCR de 96 pocillos
Volumen de procesamiento (métrico) De 20 to 200 μl
Placas por cubierta 24 o 96
Formato Placa de 96 pocillos
Capacidad 96 muestras
Collection Efficiency of Particles >95 %
Pantalla INICIO / PAUSA / PARAR / ACEPTAR / PLACA GIRATORIA GIRANDO A DERECHA/ PLACA GIRATORIA GIRANDO A IZQUIERDA/ cuatro teclas de cursor / LCD
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de genómica y proteómica, identificación de dianas, ensayos de veterinaria, descubrimiento de biomarcadores, control de calidad, estudios forenses
Temperatura de calentamiento Desde +5°C por encima de la temperatura ambiente hasta +115°C
Varillas magnéticas 96 en un soporte; cabezales magnéticos intercambiables
Tamaño de partículas (métrico) aprox. >1 μm
Tipos de placas Placas de 24 o 96 pocillos; placa de 24 pocillos profundos KingFisher (de 200 a 5000 μl); placa de 96 pocillos profundos de Microtiter (de 50 a 1000 μl); placa de 96 KingFisher (de 20 a 200 μl); placa de PCR (20 a 100 μl)
Fondo (imperial) 23,6 in
Fondo (métrico) 60 cm
Altura (imperial) 15 in
Altura (métrico) 38 cm
Peso (imperial) 62 lb
Peso (métrico) 28kg
Anchura (imperial) 26,8 in
Anchura (métrico) 68 cm
Mostrar más Mostrar menos
Para uso en laboratorios