Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex 96 heating block
Código de producto. 12569437 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Cada uno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12569437 Cada uno cada uno
1 options
Código de producto. 12569437 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24075420
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
El termobloque KingFisher™ Flex 96 KF es compatible con la microplaca KingFisher™ 96 KF (200 μl) y la placa estándar MagMAX™ Express-96 cuando se utiliza en el procesador de partículas magnéticas KingFisher™ Flex con un cabezal de 96 pocillos profundos.
The KingFisher™ Flex 96 KF Heating Block is compatible with the KingFisher™ 96 KF Microplate (200 μL) and the MagMAX™ Express-96 Standard Plate when used on the KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processor with 96 Deep-Well Head. This heating block is also compatible with the KingFisher™ Flex Microtiter Deep Well 96 Plate and the MagMAX™ Express-96 Deep Well plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato 96 pocillos
Capacidad 96 muestras
Para utilizar con (equipo) KingFisher™ Flex
Línea de productos KingFisher
Cantidad Cada uno
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.