Learn More
Thermo Scientific™ Plásticos KingFisher™ en formatos de 96 pocillos profundos
Código de producto. 12693116 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Consumibles de plástico
Paquete Combi
Peine de puntas
Peine de puntas con código de barras
Tapón para tira de elución
Tira de elución
Para utilizar con (equipo):
KingFisher Apex
KingFisher Flex y Presto
Solo para su uso con KingFisher Duo Prime
Solo para uso con KingFisher Apex
Tamaño de la unidad:
1 PCS
100 PCS
40 PCS
50 PCS
paquete de 100
paquete de 40
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12693116 Peine de puntas Solo para su uso con KingFisher Duo Prime 50 PCS
16542452 Consumibles de plástico Solo para uso con KingFisher Apex paquete de 100
11744978 Peine de puntas KingFisher Flex y Presto 100 PCS
12633116 Tira de elución Solo para su uso con KingFisher Duo Prime 40 PCS
15357317 Tapón para tira de elución Solo para su uso con KingFisher Duo Prime paquete de 40
11680243 Paquete Combi Solo para su uso con KingFisher Duo Prime 1 PCS
17170069 Peine de puntas con código de barras KingFisher Apex paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12693116 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 97003500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.75€
    82.65€ / paquete de 50
    Ahorro 10.10€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Optimice su rendimiento con los consumibles Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime y Presto.
Optimice su rendimiento con los plásticos Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime, Presto y Apex. Los instrumentos KingFisher utilizan placas de plástico desechables y peines de puntas de polipropileno, que son ideales para el procesamiento de partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión con las biomoléculas.  Tanto el rendimiento como la calidad de la proteína aislada o el ácido nucleico mejoran significativamente con placas y peines de puntas especiales diseñados para los sistemas KingFisher.
Utilizar con: Instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher, incluidos KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime y KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Peine de puntas
Formato 96 DW Comb
Descripción Peine de 12 puntas KingFisher para placa de 96 pocillos profundos (solo para Duo Prime)
Para utilizar con (equipo) Solo para su uso con KingFisher Duo Prime
Línea de productos KingFisher
Cantidad 50 unidades