Learn More
Thermo Scientific™ Preparación de muestras de sobremesa Kingfisher Apex
Código de producto. 16592442 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabezal Combi para 96 pocillos profundos
Cabezal Combi para placas de 24 pocillos
Cabezal para 96 pocillos profundos
Cabezal para PCR de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
16592442 Cabezal para PCR de 96 pocillos cada uno
16502452 Cabezal Combi para 96 pocillos profundos cada uno
16512452 Cabezal para 96 pocillos profundos cada uno
16522452 Cabezal Combi para placas de 24 pocillos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16592442 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5400910
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
KingFisher Apex es el instrumento de preparación de muestras de sobremesa más fácil de usar y versátil del laboratorio para 24 y 96 muestras por ciclo. Extracción uniforme de alto rendimiento de ADN, ARN, proteínas y células con una amplia selección de protocolos de aplicación validados
Kingfisher Apex es un instrumento versátil y fácil de usar que utiliza el procesamiento de partículas magnéticas para automatizar la purificación o el aislamiento de ADN, ARN, proteínas y células de prácticamente cualquier fuente. El Apex mueve gránulos magnéticos no líquidos a través de los pasos principales de la preparación de la muestra: ligar, lavar, eluir. Este proceso proporciona una calidad excelente, resultados reproducibles y reduce el tiempo de manipulación para el procesamiento de muestras.
  • Sistema de purificación de muestras de alto rendimiento y fácil de usar para automatizar la purificación de ADN/ARN, proteínas y células
  • Proporciona una purificación versátil y de alta velocidad con resultados reproducibles
  • Interfaz fácil de usar con pantalla táctil que permite al usuario controlar todos los detalles de la aplicación y el proceso de purificación
  • Software BindIx PC para una mayor comodidad
  • Amplia selección de protocolos validados para diferentes tipos de aplicaciones
  • Biblioteca en la nube para una rápida recuperación de los protocolos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cabezal para PCR de 96 pocillos
Tipo de muestra Plasma, Sangre, Orina, Saliva, Homogeneización celular, Homogeneización tisular
Análisis posterior adecuado PCR/qPCR, secuenciación, espectometría de masas
Volumen de procesamiento (métrico) De 10 to 80 μl
Placas por cubierta 8
Capacidad 96 muestras
Collection Efficiency of Particles > 98 % con tamaño de partículas de 2,8 µm
Temperatura de refrigeración Menos de +4º C
Pantalla Pantalla táctil de 10 in
Para utilizar con (aplicación) ensayos de genómica y proteómica, identificación de dianas, ensayos de veterinaria, descubrimiento de biomarcadores, control de calidad, estudios forenses
Temperatura de calentamiento Desde +4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +100 °C
Varillas magnéticas 96
Tamaño de partículas (métrico) aprox. > 1 μm
Muestras por serie 96
Tipo de cabezal magnético 96 en un bastidor, intercambiable
Tiempo de exposición UV Hasta 23 h 59 min
Lámpara UV 2 unidades
Tipos de placas Placa 96 PCR (con semifaldón)
Fondo (imperial) 22 in
Fondo (métrico) 56 cm
Altura (imperial) 18 in
Altura (métrico) 46 cm
Peso (imperial) 123 libras
Peso (métrico) 56 kg
Anchura (imperial) 31 in
Anchura (métrico) 79 cm