Learn More
Thermo Scientific™ Preparación de muestras de sobremesa Kingfisher Apex
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Kingfisher Apex es un instrumento versátil y fácil de usar que utiliza el procesamiento de partículas magnéticas para automatizar la purificación o el aislamiento de ADN, ARN, proteínas y células de prácticamente cualquier fuente. El Apex mueve gránulos magnéticos no líquidos a través de los pasos principales de la preparación de la muestra: ligar, lavar, eluir. Este proceso proporciona una calidad excelente, resultados reproducibles y reduce el tiempo de manipulación para el procesamiento de muestras.
- Sistema de purificación de muestras de alto rendimiento y fácil de usar para automatizar la purificación de ADN/ARN, proteínas y células
- Proporciona una purificación versátil y de alta velocidad con resultados reproducibles
- Interfaz fácil de usar con pantalla táctil que permite al usuario controlar todos los detalles de la aplicación y el proceso de purificación
- Software BindIx PC para una mayor comodidad
- Amplia selección de protocolos validados para diferentes tipos de aplicaciones
- Biblioteca en la nube para una rápida recuperación de los protocolos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cabezal Combi para 96 pocillos profundos |
| Tipo de muestra | Plasma, Sangre, Orina, Saliva, Homogeneización celular, Homogeneización tisular |
| Análisis posterior adecuado | PCR/qPCR, secuenciación, espectometría de masas |
| Volumen de procesamiento (métrico) | Placa KF 96 de 15 a 200 μl, placa de 96 pocillos profundos de 15 a 1000 μl, tubo de almacenamiento 96 de 30 a 200 μl |
| Placas por cubierta | 8 |
| Formato | 96-well |
| Capacidad | 96 muestras/ciclo |
| Collection Efficiency of Particles | > 98 % con un tamaño de partículas de 2,8 µm |
| Temperatura de refrigeración | Hasta +4 °C |
| Pantalla | Pantalla táctil de 10 in |
| Mostrar más |