Learn More
Kinetin, TRC
Código de producto. 30137931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137931 1 g 1 g
17901855 100 mg 100 miligramos
17973275 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK5700051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 525-79-1
Fórmula molecular C10 H9 N5 O
Peso molecular (g/mol) 215.21
Sinónimo 6-Furfurylaminopurine, 9H-Purin-6-amine, N-(2-furanylmethyl)- (ACI), 1H-Purin-6-amine, N-(2-furanylmethyl)- (9CI), Adenine, N-furfuryl- (7CI, 8CI), Adenine, N6-furfuryl- (6CI), N-(2-Furanylmethyl)-9H-purin-6-amine (ACI), 2-Furanmethanamine, N-1H-purin-6-yl-, 6-(Furfurylamino)purine, 6-Furfuryladenine, FAP, Kinetin, Kinetin (plant hormone), KT, MB 905, MeSH ID: D007701, N-Furfuryladenine, N6-(Furfurylamino)purine, N6-Furfuryladenine, NSC 23119
Nombre IUPAC N-(furano-2-ilmetil)-9H-purina-6-amina
SMILES C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3occc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kinetin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0807
Porcentaje de pureza >95%