Learn More
Ribósido de kinetina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kinetin Riboside |
| CAS | 4338-47-0 |
| Fórmula molecular | C15 H17 N5 O5 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17N5O5/c21-5-9-11(22)12(23)15(25-9)20-7-19-10-13(17-6-18-14(10)20)16-4-8-2-1-3-24-8/h1-3,6-7,9,11-12,15,21-23H,4-5H2,(H,16,17,18)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4occc4)ncnc23 |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-[6-(furan-2-ilmetilamino)purin-9-il]-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 347.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.123 |