Learn More
Kinetin riboside, MedChemExpress
Código de producto. 16424516
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16424516 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16424516 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101055
MedChemExpress Kinetin riboside, a cytokinin analog, can induce apoptosis in cancer cells. It inhibits the proliferation of HCT-15 cells with an IC50 of 2.5 μM.
Kinetin riboside, a cytokinin analog, can induce apoptosis in cancer cells. It inhibits the proliferation of HCT-15 cells with an IC50 of 2.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kinetin riboside
CAS 4338-47-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H17N5O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo N6-Furfuryladenosine
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (719.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC=CO4)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 347.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.33
Porcentaje de pureza 99.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death