Learn More
Cinetina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10698381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10698381 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10771901 5 g Frasco de vidrio 5 g
11996811 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10698381
Marca: Thermo Scientific Acros 226500010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 525-79-1 | C10H9N5O | 215.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 525-79-1
Fórmula molecular C10H9N5O
Peso molecular (g/mol) 215.21
Clave InChI QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl
PubChem CID 3830
ChEBI CHEBI:27407
Nombre IUPAC N-(furan-2-ilmetil)-7H-purin-6-amina
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kinetin
Punto de fusión 269.0°C to 271.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 26,IV,3586
Índice Merck 15,5359
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in dilute aquous hcl or naoh,slightly soluble in methanol and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Kinetin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.