Learn More
Cinetina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484724 25 g 25 g
11464724 1 g 1 g
11474724 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484724 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13720.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 525-79-1 | C10H9N5O | 215.216 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La cinetina actúa como acelerador de crecimiento de plantas, auxina, regulador de crecimiento de plantasn y promotora de división celular de plantas. También actúa como factor de división celular que se encuentra en varias partes de la planta y en la levadura. Regulador del crecimiento de plantas. Aumenta el crecimiento de cultivos microbianos.
Solubilidad
Soluble en agua (<1 mg/ml) a 25 °C, ácido acético (49,00-51,00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) a 25 °C, etanol (<1 mg/ml) a 25 °C, 0,1 N hidróxido sódico (1 % p/v), metanol (ligeramente) y ácido clorhídrico acuoso diluido o hidróxido sódico (libremente).
Notas
Proteger del calor. Almacenar a -20 °C. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 525-79-1
Fórmula molecular C10H9N5O
Peso molecular (g/mol) 215.216
Número MDL MFCD00075757
Clave InChI QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl
PubChem CID 3830
ChEBI CHEBI:27407
Nombre IUPAC N-(furan-2-ilmetil)-7H-purin-6-amina
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kinetin
Punto de fusión ∼270°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 21703
Índice Merck 14,5311
Información de solubilidad Soluble in water (<1mg/ml) at 25°C,Acetic acid (49.00-51.00mg/ml),DMSO (43mg/ml) at 25°C,ethanol (<1mg/ml) at 25°C,0.1 N Sodium hydroxide (1% w/v),methanol (slightly),and dilute aqueous hydrochloric acid or sodium hydroxide (freely).
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.22
Porcentaje de pureza 99%