Learn More
Lonza™ Kit de ensayo de LAL cromogénico Kinetic-QCL™
Código de producto. 11680101
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de ensayo de LAL cromogénico Kinetic-QCL
Tamaño de la unidad:
2400 tests
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11680101 Kit de ensayo de LAL cromogénico Kinetic-QCL 2400 tests
1 options
Código de producto. 11680101 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor 50650H
Detecta endotoxinas bacterianas gramnegativas en fármacos parenterales humanos y animales, productos biológicos y dispositivos médicos. Lonza™ Kinetic-QCL™ El kit de ensayo cromogénico de LAL es una prueba cuantitativa de endotoxinas de producto final que se utiliza con un lector de microplacas y un software de detección.
En esta prueba se utiliza una preparación de lisado de amebocitos de Limulus (LAL), en combinación con una microplaca de 96 pocillos, un lector de placas de absorbancia y el software adecuado (como WinKQCL™) para detectar la endotoxina mediante fotometría. En presencia de endotoxina, el lisado comenzará a escindir el sustrato cromogénico, lo que hará que la solución se vuelva amarilla. El tiempo requerido para el cambio es inversamente proporcional a la cantidad de endotoxina presente.
  • La naturaleza cromogénica del ensayo lo convierte en la opción más adecuada para analizar pequeños volúmenes de parenterales, vacunas, antibióticos y productos biológicos.
  • Se ve menos afectado por los productos inhibidores que pueden interferir con el mecanismo de coagulación en los ensayos turbidimétricos y de coagulación en gel.
  • Con un intervalo de sensibilidad de 0,005 – 50,0 UE/ml, es el más sensible de los ensayos de LAL
  • No está diseñado para la detección de endotoxinas en muestras clínicas ni como ayuda en el diagnóstico de enfermedades humanas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Kinetic-QCL™ reactivo de lisado, endotoxina de E. coli 055:B5 y agua de reactivo LAL
Cantidad 1 kit
Sensibilidad 0,005 a 50,0 UE/ml
Tiempo total del ensayo ∼1 h
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Endotoxina bacteriana gramnegativa
Tipo de producto Kit de ensayo de LAL cromogénico Kinetic-QCL