Learn More
Phenomenex™ Kinetex™ 5 μm EVO C18 100 Å, LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed
Código de producto. 31744983
Cambiar vista
Click to view available options
Phenomenex Kinetex LC Column
Código de producto.
31744983 Phenomenex Kinetex LC Column
1 options
Código de producto. 31744983 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor 00G4633P0AX
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Kinetex™ EVO C18 uses a patented organo-silica grafting process which incorporates uniform stabilizing ethane cross-linking to provide resistance to high pH attack while maintaining the mechanical strength of the core-shell particle. The Kinetex™ EVO C18 column provides both increased peak sensitivity and decreased overall analysis time.
  • High pH Stable Core-Shell
  • Compatible with All Analytical HPLC/UHPLC Systems
  • 100% Aqueous Mobile Phases Stable
  • pH Stable 1-12
  • USP: L1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 21.2 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH 1 to 12
Tamaño de poro 100 Å
Carga de carbono 11%
Material Silica
Técnica HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS
Tipo de producto HPLC Column