Learn More
Phenomenex™ Kinetex™ 2.6 μm XB-C18 100 Å, LC Column 150 x 3 mm
Código de producto. 31748253
Cambiar vista
Click to view available options
Phenomenex Kinetex LC Column
Código de producto.
31748253 Phenomenex Kinetex LC Column
1 options
Código de producto. 31748253 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor 00F4496Y0
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatible with all Analytical HPLC/UHPLC Systems.
  • A Unique Core-Shell Selectivity
  • Di-isobutyl side chains differentiate this C18 column
  • Low ligand density and an inactive surface make this column a great hydrogen bond acceptor
  • This phase will demonstrate improved peak shape and increased retention of acidic compounds
  • Compatible with All Analytical HPLC/UHPLC Systems
  • Unique C18 Retention (USP: L1)
  • Improved Selectivity of Acidic compounds
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Tamaño de partículas 2.6 μm
pH 1.5 to 8.5
Tamaño de poro 100 Å
Carga de carbono 10%
Material Silica
Técnica HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS
Tipo de producto HPLC Column