Learn More
MedChemExpress Kinetensin
Código de producto. 16489528
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16489528 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16489528
Marca: MedChemExpress HYP1255
MedChemExpress Kinetensin is a neurotensin-like peptide isolated from pepsin-treated human plasma.
Especificaciones
Pureza 99.21%
CAS 103131-69-7
Contenido y almacenamiento Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular 1172.38 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (85.30 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Kinetensin (human)