Learn More
MedChemExpress Kinetensin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.21% |
| CAS | 103131-69-7 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1172.38 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (85.30 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Kinetensin (human) |