Learn More
Kinesore, MedChemExpress
Código de producto. 16494698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494698 10 mg 10 miligramos
16437417 5 mg 5 miligramos
16411189 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112777
MedChemExpress Kinesore is an inhibitor of the KLC2-SKIP Interaction.
Kinesore is an inhibitor of the KLC2-SKIP Interaction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kinesore
CAS 363571-83-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16Br2N4O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (233.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N/N=C/C1=C(C)N(C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)C(C)=C1)C3=CC(Br)=C(O)C(Br)=C3
Peso molecular (g/mol) 536.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.17
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid