Learn More
Kinematica™ Agregado diseño en W de 12 mm para homogeneizadores Polytron™ PT 1200 E, PT 1300 D y PT 2500E
Código de producto. 10059721 Tienda Kinematica Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
de 2 a 250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de volumen (métrico) unitSize
10059721 de 2 a 250 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10059721 Proveedor Kinematica™ N.º de proveedor 11030060
Para su uso con la unidad de dispersión con soporte Polytron™ PT 2500 E
  • El diseño en W evita que las muestras fibrosas, filamentosas o sólidas obstruyan el agregado.
Especificaciones
  • Modelo: PT-DA 12/2WEC-E157
  • Longitud: 15,7 cm (12 in)
  • Volumen: 2 a 250 ml
  • Velocidad máxima de la punta: 14 m/s
Aplicaciones
  • Dispersión de muestras fibrosas, filamentosas o sólidas
  • Todas las aplicaciones de dispersión estándar similares al agregado EC
Especificaciones
Intervalo de volumen (métrico) de 2 a 250 ml
Longitud (métrico) 15,7 cm
Modelo PT-DA 12/2WEC-E157