Learn More
Kinematica™ Homogeneizador portátil Polytron™ PT1200E
Código de producto. 10273722 Tienda Kinematica Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
De 0 rpm a 25000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad unitSize
10273722 De 0 rpm a 25000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 10273722 Proveedor Kinematica™ N.º de proveedor 11010025
Este homogeneizador ergonómico portátil es ligero y, por lo tanto, ideal para el cambio rápido de volúmenes de muestra más pequeños. Para volumen de muestra de 0,05 ml a 250 ml
  • Funcionamiento sencillo con interruptor de encendido/apagado y control de velocidad.
  • Controles inteligentes de velocidad variable para una larga vida útil del equipo
  • Funcionamiento con bajo nivel de ruido
  • Soporte de altura ajustable (disponible como opción)
  • Fácil limpieza
  • El tamaño más pequeño de las partículas/gotitas porque el análisis preciso requiere muestras homogéneas
  • Preparación eficaz de muestras porque la dispersión rápida ahorra tiempo
  • Excelente para aplicaciones generales de homogeneización, dispersiones, suspensiones, emulsiones, descomposición celular y mucho más
  • Motor universal con escobillas de carbono
  • 80 % de humedad relativa máx. durante el almacenamiento/funcionamiento
  • Protección IP de clase IP 20
Especificaciones
Tipo de producto Unidad de accionamiento
Velocidad De 0 rpm a 25000 rpm
Vataje 100 W
Capacidad (métrico) 250 mL
Intervalo de volumen (métrico) De 0,05 a 250 ml
Longitud (métrico) 220 mm
Anchura (métrico) 55 mm
Para utilizar con (aplicación) Perfecto para pulverizado de tejido vegetal y animal, granos y semillas, extracción de sedimentos, extracción de ADN/ARN, preparación de muestras Karl Fischer, toxicología y ciencias alimentarias
Modelo PT 1200E
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
Peso (métrico) Accionamiento: 440 g, Suministro eléctrico: 310 g