Learn More
Kinematica Motores del homogeneizador Polytron™ PT3100D
Código de producto. 11980359 Tienda Kinematica Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
11980359 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 11980359 Proveedor Kinematica N.º de proveedor 11010121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4567.50€
    4238.00€ / paquete de 1
    Ahorro 329.50€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Includes
Cable de alimentación, software para PC, cable de conexión RS-232/USB
Para aplicaciones que requieren alta reproducibilidad y escalabilidad. El sistema de control y regulación totalmente digitalizado es muy fácil de operar. La pantalla LCD iluminada muestra todos los parámetros, que se pueden modificar con el teclado de membrana.
  • Funcionamiento sencillo con interruptor de encendido/apagado y teclado de membrana.
  • Control de velocidad digital para una larga vida útil del equipo.
  • Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y bloqueo
  • Estabilidad de la velocidad incluso con cambios de viscosidad.
  • Altura del motor fácil de ajustar (según el soporte)
  • Los agregados se cambian rápidamente con el acoplamiento «Click and Go»
  • Fácil limpieza de agregados con EasyClean Diseño
Especificaciones
  • Acoplamiento de accionamiento: Agregados con acoplamiento F
  • Nivel de ruido (accionamiento sin agregado): 66 dB(A) a 25.000 rpm; 73 dB(A) a 30.000 rpm
  • Motor: Universal con escobillas de carbón
  • Potencia de accionamiento: 1200w
  • Dimensiones (largo x ancho x alto): 24 x 13 x 26,5 cm
  • Peso: 3,9 kg
Nota: El soporte ST-F10/600 no está incluido (se vende por separado).
Especificaciones
Velocidad 30.000 rpm
Tensión 230 V
Capacidad (métrico) 10 L
Intervalo de volumen (métrico) De 0,1 ml a 10 l
Para utilizar con (aplicación) Homogeneización
Para utilizar con (equipo) PT3100D
Incluye Cable de alimentación de 230 V UE, cable de conexión RS-232/USB
Modelo PT 3100 D, 230 V
Nivel de ruido 66 dBA a 25.000 rpm, 73 dBA a 30.000 rpm
Frecuencia 60 Hz