Learn More
Alexa Fluor™ Kinase Tracer 199, 25 μM
Código de producto. 10275264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10275264 25 μL cada uno
1 options
Código de producto. 10275264 Proveedor Alexa Fluor™ N.º de proveedor PV5830
 Artículo restringido
En stock
Alexa Fluor™ Kinase Tracer 199 se detecta mediante la adición de un anticuerpo antimarcador marcado con Eu.
  • Color: Rojo lejano
  • Excitación/emisión (nm): 340/665
  • Etiqueta o colorante: Alexa Fluor™ 647
  • Enzima diana: Quinasas (múltiples)
  • Quinasas validadas: EGFR T790M L858R, EPHB4, KIT V654A, MAPK9 (JNK2), RIPK2
  • En el ensayo de unión de cinasa Eu LanthaScreen™, la unión de un conjugado o marcador de Alexa Fluor™, como Kinase Tracer 199, a una cinasa se detecta mediante la adición de un anticuerpo antimarcador marcado con Eu. La unión del marcador y el anticuerpo a una cinasa da como resultado un alto grado de FRET, mientras que el desplazamiento del marcador con un inhibidor de cinasa da como resultado una pérdida de FRET. A diferencia de otros ensayos de actividad de cinasa, este es un ensayo sencillo de combinación y lectura, sin pasos de desarrollo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ensayo Ensayo de unión de quinasa
Entrada del ensayo Unión bioquímica/cinética
Color Rojo lejano
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
Método de detección Fluorescente
Excitación/emisión 340/665
Para utilizar con (aplicación) TR-FRET
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 647
Cantidad 25 μL
Condiciones de envío Hielo seco
Entrada diana MAPK8, EGFR, RIPK2, MAPK9, EGFR T790M L858R, MAPK14, MAPK10, EGFR L861Q, EGFR L858R
Tipo Trazador de quinasa
Quinasas validadas EGFR T790M L858R, EPHB4, KIT V654A, MAPK9 (JNK2), RIPK2