Learn More
Thermo Scientific™ Kinase Tracer 178, 25 μM
Código de producto. 10340074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 µl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10340074 25 µl cada uno
1 options
Código de producto. 10340074 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PV5593
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
En el ensayo de unión de quinasa Eu LanthaScreen™, la unión de un conjugado o marcador de Alexa Fluor™, como Kinase Tracer 178, a una quinasa se detecta mediante la adición de un anticuerpo antimarcador marcado con Eu.
En el ensayo de unión de cinasa Eu LanthaScreen™, la unión de un conjugado o marcador de Alexa Fluor™, como Kinase Tracer 178, a una cinasa se detecta mediante la adición de un anticuerpo antimarcador etiquetado con Eu. La unión del marcador y el anticuerpo a una cinasa da como resultado un alto grado de FRET, mientras que el desplazamiento del marcador con un inhibidor de cinasa da como resultado una pérdida de FRET. A diferencia de otros ensayos de actividad de cinasa, este es un ensayo sencillo de combinación y lectura, sin pasos de desarrollo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Objetivo Quinasas (múltiples)
Para utilizar con (aplicación) TR-FRET
ensayo Ensayo de unión de quinasa
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
Entrada del ensayo Unión bioquímica/cinética
Etiqueta o tinte Alexa Fluor 647
Tipo de producto Trazador de quinasa
Cantidad 25 µl
Formato Placa de 384 pocillos
Presentación de datos Cinética
Condiciones de envío Hielo seco
Entrada diana PTK6, DDR2, BMPR1A, RAF1 (cRAF) Y340D Y341D, ACVR1B, WNK2, TEC, DDR1, EPHB4, ERBB4, KIT V654A, TGFBR1, NLK, TGFBR2, EPHB3, BRAF V599E, BRAF, ACVR2B, ACVR2A
Línea de productos LanthaScreen
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas