Learn More
Invitrogen™ Kinase Tracer 1710, 25 μM
Código de producto. 10468468 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10468468 25 μL cada uno
1 options
Código de producto. 10468468 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV6088
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Alexa Fluor™ Kinase Tracer 1710 se detecta mediante la adición de un anticuerpo antimarcador marcado con Eu.
  • Excitación/emisión (nm): 340/615, 665
  • Etiqueta o colorante: Alexa Fluor™ 647
  • Enzima diana: Quinasas (múltiples)
  • Quinasas validadas: PIK3CA, ABL1, ABL1 E255K, ABL1 G250E, ABL1 Y253F, WNK3
  • En el ensayo de unión de quinasa Eu LanthaScreen™, la unión de un conjugado o marcador de Alexa Fluor™, como Kinase Tracer 1710, a una quinasa se detecta mediante la adición de un anticuerpo antimarcador marcado con Eu. La unión del marcador y el anticuerpo a una quinasa da como resultado un alto grado de FRET, mientras que el desplazamiento del marcador con un inhibidor de quinasa da como resultado una pérdida de FRET. A diferencia de otros ensayos de actividad de quinasa, este es un ensayo sencillo de combinación y lectura, sin pasos de desarrollo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ensayo Ensayo de unión de quinasa
Entrada del ensayo Unión bioquímica/cinética
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
Excitación/emisión 340/615, 665
Para utilizar con (aplicación) TR-FRET
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Formato Placa de 384 pocillos
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 647
Cantidad 25 μL
Presentación de datos Cinética
Condiciones de envío Hielo seco
Entrada diana ABL1 G250E, ABL1 E255K, ABL1 Y253F, ABL1, PIK3CA/PIK3R1, WNK3
Tipo Trazador de quinasa
Quinasas validadas PIK3CA, ABL1, ABL1 E255K, ABL1 G250E, ABL1 Y253F, WNK3